Principaux documents
ENA508625861
Enamine
2-chloro-6-cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-cyclopropylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clé InChI
CSZABJNHCVVZMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297