Principaux documents
ENA508625704
Enamine
O-[(1S)-1-phenylethyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.64
Numéro MDL:
Pf
125-127
Iupac Name
(S)-O-(1-phenylethyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NO.ClH/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,9H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
MFJWCIKWSBBOOV-FJXQXJEOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295110
Melting Point
125-127
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295110