Principaux documents
ENA508625698
Enamine
1-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9(4-2-5-9)8-3-1-6-10-7-8;/h1,3,6-7,11H,2,4-5H2;1H
Clé InChI
CEJZOISNOFBHQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270421
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270421