Principaux documents
ENA508625617
Enamine
1-[(2-aminoethyl)imino]-1lambda6-thiolan-1-one; oxalic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((2-aminoethyl)amino)-3,4-dihydro-2H-1lambda6-thiophene 1-oxide oxalate
Inchi Code
1S/C6H14N2OS.C2H2O4/c7-3-4-8-10(9)5-1-2-6-10;3-1(4)2(5)6/h5H,1-4,6-7H2,(H,8,9);(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
GCSSGMWMSIVZDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
O=C(O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269615
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269615