Key Documents
ENA508625151
Enamine
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.45
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-5-9-8-4-2-1-3(7)10-11(4)5/h1-2H
Clé InChI
CGCZYGSVCBHXEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325