Principaux documents
ENA508624999
Enamine
tert-butyl N-[3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2Si/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-7-9-15(4,5)6/h8H2,1-6H3,(H,12,13)
Clé InChI
ALZMLNAEPLSHIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263869
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263869