Key Documents
ENA508624953
Enamine
2-propylpyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-propylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ICALDHCMXFGLBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127295