Principaux documents
ENA508624440
Enamine
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO.ClH/c1-3-4-5-7(8)6(2)9;/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZTGDEMUASNXNHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645