Principaux documents
ENA497682752
Enamine
5-(trifluoromethyl)thiophen-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)thiophen-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3F3OS/c6-5(7,8)3-1-2-4(9)10-3/h1-2,9H
Clé InChI
LMFOZOVTKSTDTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267980
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267980