Key Documents
ENA497682634
Enamine
[4-(2-methylpropyl)thiophen-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.75
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-isobutylthiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NS.ClH/c1-7(2)3-8-4-9(5-10)11-6-8;/h4,6-7H,3,5,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MAZXEMLIKZZEED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269336
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269336