Principaux documents
ENA497682363
Enamine
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
SZTWYWTZDUJKII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656