Key Documents
ENA497682115
Enamine
3-bromo-1-benzothiophen-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.1
Numéro MDL:
Pf
102-104
Iupac Name
3-bromobenzo[b]thiophen-4-ol
Inchi Code
1S/C8H5BrOS/c9-5-4-11-7-3-1-2-6(10)8(5)7/h1-4,10H
Clé InChI
BIXYSKIJYNQIGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266877
Melting Point
102-104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266877