Principaux documents
ENA497681868
Enamine
tert-butyl 6-aminopyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-aminonicotinate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)7-4-5-8(11)12-6-7/h4-6H,1-3H3,(H2,11,12)
Clé InChI
HDKKGUCSENOBHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266123