Principaux documents
ENA497681518
Enamine
2-methyl-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-2-methyl-3-(pyridin-3-yl)acrylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c1-7(9(11)12)5-8-3-2-4-10-6-8;/h2-6H,1H3,(H,11,12);1H/b7-5+;
Clé InChI
YDNGUUQQCFHXSY-GZOLSCHFSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267032
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267032