Principaux documents
ENA497681500
Enamine
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2)14-13(15(17)19)9-6-10-18(14)16(20)21-11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13-14H,6,9-11H2,1-2H3
Clé InChI
LGGQTDSTIKJAFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819