Principaux documents
ENA497681466
Enamine
1-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N5.2ClH/c1-11-6-9-10-7(11)12-4-2-8-3-5-12;;/h6,8H,2-5H2,1H3;2*1H
Clé InChI
NJVHLQZXKOXDNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266555
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266555