Principaux documents
ENA497679738
Enamine
1-methyl-3-(5-methylfuran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-3-(5-methyl-2-furyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-3-4-9(14-7)10-8(6-13)5-12(2)11-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
ADBLMNLNYNTAPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110