Principaux documents
ENA497679613
Enamine
7-chloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c1-12-9-6-8(11)4-2-7(9)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clé InChI
NGELGMZYNYJJOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260971
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260971