Key Documents
ENA497679508
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-cyanohexanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-cyanohexanoic acid
Inchi Code
1S/C12H20N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(10(15)16)7-5-4-6-8-13/h9H,4-7H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
CMQMDJLHJZYEPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260787
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260787