Principaux documents
ENA497679467
Enamine
rac-(3R,4S)-4-(3-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-4-(3-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-8-3-1-2-7(4-8)9-5-13-6-10(9)11(14)15/h1-4,9-10,13H,5-6H2,(H,14,15)/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
NKGQZNWWPOLORG-VHSXEESVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261715