Principaux documents
ENA497679391
Enamine
(3-methoxyoxolan-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-methoxytetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MCAGRGVREBRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539