Principaux documents
ENA497679158
Enamine
5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(thiophen-2-yl)isoxazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2OS.ClH/c8-7-4-5(10-9-7)6-2-1-3-11-6;/h1-4H,(H2,8,9);1H
Clé InChI
NUMCMFIEIOFYFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260970
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260970