Principaux documents
ENA497678503
Enamine
(2-bromo-6-chlorophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-6-chlorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
LDCUEVCPJKCLNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254484
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254484