Key Documents
ENA497678343
Enamine
2-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-6(2)10-7(8-5)3-4-9/h9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SFCQMAIULWJXCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244958
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244958