Principaux documents
ENA497678221
Enamine
3-oxocyclohexane-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Pf
62-64
Iupac Name
3-oxocyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
Clé InChI
HWQYGPLWZGRAKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966
Melting Point
62-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966