Principaux documents
ENA497678199
Enamine
3,8-dioxo-2,3,5,6,7,8-hexahydroisoquinoline-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3,8-dioxo-2,3,5,6,7,8-hexahydro-4-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-4-7-6-2-1-3-9(13)8(6)5-12-10(7)14/h5H,1-3H2,(H,12,14)
Clé InChI
UWKBETKFDVPXOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197067
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197067