Principaux documents
ENA497677995
Enamine
rac-[(1R,3aS,7aS)-hexahydro-1H-furo[3,4-c]pyran-1-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Iupac Name
((1R,3aS,7aS)-hexahydro-3H-furo[3,4-c]pyran-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c9-3-8-7-1-2-10-4-6(7)5-11-8;/h6-8H,1-5,9H2;1H/t6-,7-,8-;/m0./s1
Clé InChI
KQVRORYDJXOSHD-WQYNNSOESA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258607
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258607