Principaux documents
ENA497677980
Enamine
tert-butyl 3-(trifluoroacetamido)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2,2,2-trifluoroacetamido)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19F3N2O3/c1-11(2,3)20-9(18)7-4-5-16-6-8(7)17-10(19)12(13,14)15/h7-8,16H,4-6H2,1-3H3,(H,17,19)
Clé InChI
XRFBJLKCOZRLSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257175