Principaux documents
ENA497377272
Enamine
2-chloro-5-(2-methylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c1-9-4-2-3-5-11(9)10-6-7-13(15)12(8-10)14(16)17/h2-8H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
YNWTZXXKFXJCND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260669