Key Documents
ENA497377174
Enamine
ethyl 3-fluoro-4-sulfanylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-fluoro-4-sulfanylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-2-12-9(11)6-3-4-8(13)7(10)5-6/h3-5,13H,2H2,1H3
Clé InChI
QTKPKUANKVEZJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260070