Key Documents
ENA497377119
Enamine
1-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-9-5-2-1-4-8(9)10(12)6-3-7-10;/h1-2,4-5H,3,6-7,12H2;1H
Clé InChI
SLZNHLKBSZPDDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259895
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259895