Key Documents
ENA497376535
Enamine
5-chloro-1,3-dihydro-2lambda6,1-benzothiazole-2,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.65
Numéro MDL:
Pf
144-146
Iupac Name
5-chloro-1,3-dihydro-2,1-benzisothiazole 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2S/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-12(10,11)9-7/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
ZOQPCTNXWYKEAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255734
Melting Point
144-146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255734