Key Documents
ENA497376373
Enamine
2-[(4-aminophenyl)methoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-aminobenzyl)oxy]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-12-6-5-11/h1-4,11H,5-7,10H2
Clé InChI
KCEUZSSHEIYWEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256898