Principaux documents
ENA497376289
Enamine
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.68
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15F2NO2.ClH/c1-14-9(13)7-2-4-12(5-3-7)6-8(10)11;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
QVRISJCRINNSLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256637
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256637