Principaux documents
ENA497376073
Enamine
5-azaspiro[3.5]nonan-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[3.5]nonan-8-ol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-7-2-5-9-8(6-7)3-1-4-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
ASCLLKMZVAOUCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256124
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256124