Principaux documents
ENA497376038
Enamine
5-amino-3-ethyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-3-ethylpyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-9-4-8-3-5(7)6(9)10/h3-4H,2,7H2,1H3
Clé InChI
MCQNKPVPRIMWDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256029