Principaux documents
ENA497375929
Enamine
2-methyl-3-(4-methylcyclohexyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-2-methyl-3-(4-methylcyclohexyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C11H18O2/c1-8-3-5-10(6-4-8)7-9(2)11(12)13/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)/b9-7+
Clé InChI
WSSJKFVCHRSVEI-VQHVLOKHSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257237