Principaux documents
ENA497375746
Enamine
3-amino-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-2-3-10-5(7(11)12)4-6(8)9-10;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)(H,11,12);1H
Clé InChI
RLKYBHGBLPXUCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255476