Key Documents
ENA497375677
Enamine
4-benzyl-4-azaspiro[2.5]octan-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-benzyl-4-azaspiro[2.5]octan-7-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-13-6-9-15(14(10-13)7-8-14)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16H,6-11H2
Clé InChI
FYGATCWFCMOQQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255356
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255356