Key Documents
ENA497375643
Enamine
8-aminooctan-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Iupac Name
8-aminooctan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,9H2,1H3;1H
Clé InChI
ODTJRJOAFWAKDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255277
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255277