Documents
ENA497375529
Enamine
tert-butyl 2-amino-4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.34
Numéro MDL:
Pf
95-96
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-12(2,3)16-11(14)9-7-4-5-15-6-8(7)17-10(9)13/h4-6,13H2,1-3H3
Clé InChI
KBYPTTZAZWQVQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979
Melting Point
95-96
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979