Principaux documents
ENA497375436
Enamine
2-oxo-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-14(15(17)18)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,17,18)
Clé InChI
YLSFJNHIOYAOHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254748
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254748