Principaux documents
ENA497375328
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-fluorobenzyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-3-1-9(2-4-10)7-11(14)5-6-13-8-11;/h1-4,13-14H,5-8H2;1H
Clé InChI
FGNONEPRNZTHQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254506
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254506