Principaux documents
ENA497375190
Enamine
7-bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.02
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrF3N3/c8-4-1-2-14-5(3-4)12-13-6(14)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
ITGHKULKAFKZIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254128
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254128