Principaux documents
ENA497374998
Enamine
3-methoxyoxolane-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
WNHOXDRYCYFIBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253542