Principaux documents
ENA497374889
Enamine
5-ethyl-6-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-2-9-8-11(15)13-14-12(9)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
GQBIHHHKZBNQBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290