Principaux documents
ENA497374496
Enamine
N-(4-phenylbutyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(4-phenylbutyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-3-9-15(10-4-1)11-7-8-14-17-16-12-5-2-6-13-16/h1-6,9-10,12-13,17H,7-8,11,14H2
Clé InChI
YZJSWWSDXDAMKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443