Key Documents
ENA497374055
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)picolinic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-5-4-6-12-8(7)9(13)14/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
CJNOKBVLGGIMFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250851
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250851