Principaux documents
ENA497373808
Enamine
1-(2-chloro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-chloro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(12-2)9(7)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
YNLYVRSMVSAKNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249505
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249505