Principaux documents
ENA497373804
Enamine
tert-butyl N-[(1,4-oxazepan-2-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1,4-oxazepan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-8-9-7-12-5-4-6-15-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
GGMMBDZOUNAQJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249467
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249467